Print…
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine, (R)-α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 2-[(1R)-1-(Aminoethyl)]benzotrifluoride
PC0597-100MG PC0597-250MG
APOSPC0597-100MGEA 36.4 EUR
APOSPC0597-100MG APOSPC0597-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fórmula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093002
Número CAS: 127733-46-4