Print…
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0588-1G PC0588-250MG
APOSPC0588-1GEA 1320 EUR
APOSPC0588-1G APOSPC0588-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Fórmula: C₉H₉F₃O
Ponto de ebulição: 100…102 °C
Densidade: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684188
Número CAS: 127852-24-8