Print…
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0586-1G PC0586-250MG
APOSPC0586-1GEA 499 EUR
APOSPC0586-1G APOSPC0586-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Fórmula: C₉H₉F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093000
Número CAS: 127852-29-3