Print…
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0552-1G PC0552-5G
APOSPC0552-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0552-1G APOSPC0552-5G
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03092988
Número CAS: 115093-99-7