Print…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0534-1G PC0534-250MG
APOSPC0534-1GEA 870 EUR
APOSPC0534-1G APOSPC0534-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₂F₆O₂
Peso Molecular: 244.091 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631432
Número CAS: 157337-84-3