Print…
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0495-500MG PC0495-1G PC0495-5G
APOSPC0495-500MGEA 0 EUR
APOSPC0495-500MG APOSPC0495-1G APOSPC0495-5G
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100442
Número CAS: 175276-89-8