Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC0453-1G PC0453-5G
APOSPC0453-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0453-1G APOSPC0453-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₅BF₆O₂
Peso Molecular: 257.926 g/mol
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038223
Número CAS: 196083-18-8