Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)-o-tolunitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0418-1G PC0418-25G PC0418-5G
APOSPC0418-1GEA 133 EUR
APOSPC0418-1G APOSPC0418-25G APOSPC0418-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Peso Molecular: 201.145 g/mol
Ponto de ebulição: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631543
Número CAS: 261951-92-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III