Print…
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Aminocarbonyl)-4,5-difluorobenzotrifluoride
PC0298-1G PC0298-5G
APOSPC0298-1GEA 300 EUR
APOSPC0298-1G APOSPC0298-5G
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₄F₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631486
Número CAS: 261944-97-2