Print…
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2,6-Difluoro-3-methylphenyl)methanol, 2,4-Difluoro-3-(hydroxymethyl)toluene
PC0250-10G PC0250-5G
APOSPC0250-10GEA 197 EUR
APOSPC0250-10G APOSPC0250-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O
Peso Molecular: 158.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631335
Número CAS: 261763-40-0