Print…
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0233-1G PC0233-250MG
APOSPC0233-1GEA 596 EUR
APOSPC0233-1G APOSPC0233-250MG
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene
Fórmula: C₃₀H₁₈F₄₈N₃O₆P₃
Peso Molecular: 1521.325 g/mol
Ponto de ebulição: 203…207 °C (0.25 mm Hg)
Ponto de Fusão: 14…16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798142
Número CAS: 16059-16-8