Print…
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzene
PC0223-1G PC0223-25G PC0223-5G
APOSPC0223-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0223-1G APOSPC0223-25G APOSPC0223-5G
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₆BrF₃N₂
Ponto de Fusão: 173…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153731
Número CAS: 230295-07-5