Print…
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0216-1G PC0216-5G PC0216-250MG PC0216-500MG
APOSPC0216-1GEA 191 EUR
APOSPC0216-1G APOSPC0216-5G APOSPC0216-250MG APOSPC0216-500MG
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 99%
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO
Peso Molecular: 217.188 g/mol
Ponto de ebulição: 223 °C
Densidade: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274320
Número CAS: 90238-10-1