Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0196-1G PC0196-5G PC0196-10G
APOSPC0196-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0196-1G APOSPC0196-5G APOSPC0196-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631407
Número CAS: 58537-09-0