Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0180-5G PC0180-1G
APOSPC0180-5GEA 0 EUR
APOSPC0180-5G APOSPC0180-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631559
Número CAS: 56456-48-5