Print…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0175-1G PC0175-5G
APOSPC0175-1GEA 134 EUR
APOSPC0175-1G APOSPC0175-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Fórmula: C₂₁H₁₄F₆O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080523
Número CAS: 108050-41-5