Print…
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-(Difluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Difluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC01681-1G PC01681-250MG
APOSPC01681-1GEA 406 EUR
APOSPC01681-1G APOSPC01681-250MG
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethyl)benzene boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16996279
Número CAS: 879275-72-6