Print…
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyaniline
PC01680-1G PC01680-250MG PC01680-5G
APOSPC01680-1GEA 71.2 EUR
APOSPC01680-1G APOSPC01680-250MG APOSPC01680-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Fórmula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24640741
Número CAS: 1037364-36-5