Print…
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
PC01679-1G PC01679-250MG PC01679-5G
APOSPC01679-1GEA 184 EUR
APOSPC01679-1G APOSPC01679-250MG APOSPC01679-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆FIO
Peso Molecular: 252.025 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18396946
Número CAS: 1261827-82-0