Print…
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC01673-100MG PC01673-1G PC01673-250MG
APOSPC01673-100MGEA 154 EUR
APOSPC01673-100MG APOSPC01673-1G APOSPC01673-250MG
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22689228
Número CAS: 1414958-52-3