Print…
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Fluoro-3-(phenoxycarbonyl)nitrobenzene
PC01653-25G PC01653-5G
APOSPC01653-25GEA 480 EUR
APOSPC01653-25G APOSPC01653-5G
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₁₃H₈FNO₄
Peso Molecular: 261.205 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16170460
Número CAS: 1257535-04-8