Print…
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-ol, 1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
PC01648-1G PC01648-250MG PC01648-5G
APOSPC01648-1GEA 290 EUR
APOSPC01648-1G APOSPC01648-250MG APOSPC01648-5G
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₁FO₂
Peso Molecular: 170.181 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12047707
Número CAS: 74457-87-7