Print…
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,3-Dimethoxy-2H-perfluoropropane
PC01647-25G PC01647-5G
APOSPC01647-25GEA 1280 EUR
APOSPC01647-25G APOSPC01647-5G
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
1,3-Dimethoxy-1,1,2,3,3-pentafluoropropane
Fórmula: C₅H₇F₅O₂
Ponto de ebulição: 64…65 °C
Densidade: 1,3673 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16170455
Número CAS: 758-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III