Print…
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-(Chloromethyl)-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01644-1G PC01644-5G
APOSPC01644-1GEA 120 EUR
APOSPC01644-1G APOSPC01644-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Fórmula: C₉H₈ClF₃O₂S
Peso Molecular: 272.672 g/mol
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11046211
Número CAS: 1086389-83-4
UN: 3261
ADR: 8 II