Print…
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC01643-1G PC01643-5G
APOSPC01643-1GEA 0 EUR
APOSPC01643-1G APOSPC01643-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15479075
Número CAS: 1215310-75-0