Print…
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dichloro-1-fluoro-3-methylbenzene
PC01531-5G PC01531-1G
APOSPC01531-5GEA 194 EUR
APOSPC01531-5G APOSPC01531-1G
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Cl₂F
Peso Molecular: 179.019 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16817664
Número CAS: 1242339-87-2