Print…
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC01523-1G PC01523-250MG PC01523-5G
APOSPC01523-1GEA 244 EUR
APOSPC01523-1G APOSPC01523-250MG APOSPC01523-5G
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28155019
Número CAS: 1000152-83-9