Print…
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-6-fluorophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene
PC01512-1G PC01512-25G PC01512-5G
APOSPC01512-1GEA 277 EUR
APOSPC01512-1G APOSPC01512-25G APOSPC01512-5G
2-Bromo-6-fluorothioanisole
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Fórmula: C₇H₆BrFS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22056775
Número CAS: 1370025-53-8