Print…
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Iodo-4-nitrophenyl trifluoromethyl ether, 2-Iodo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC01489-1G PC01489-5G PC01489-25G
APOSPC01489-1GEA 69.6 EUR
APOSPC01489-1G APOSPC01489-5G APOSPC01489-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Fórmula: C₇H₃F₃INO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194454
Número CAS: 194344-29-1