Print…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0114-5G PC0114-1G
APOSPC0114-5GEA 174 EUR
APOSPC0114-5G APOSPC0114-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrClF
Peso Molecular: 237.497 g/mol
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631363
Número CAS: 261762-87-2
UN: 1759
ADR: 8 III