Print…
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0086-1G PC0086-250MG
APOSPC0086-1GEA 870 EUR
APOSPC0086-1G APOSPC0086-250MG
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₈H₄F₃NOS
Peso Molecular: 219.184 g/mol
Ponto de ebulição: 45 °C (0.01 mm Hg)
Densidade: 1.365 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673057
Número CAS: 55225-88-2