Print…
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid, 5-(4-Bromophenyl)-3-carboxy-2-(trifluoromethyl)furan, 1-Bromo-4-[4-carboxy-5-(trifluoromethyl)fur-2-yl]benzene
PC0059-1G PC0059-5G
APOSPC0059-1GEA 104 EUR
APOSPC0059-1G APOSPC0059-5G
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-(4-Bromophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Fórmula: C₁₂H₆BrF₃O₃
Ponto de Fusão: 199…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313498
Número CAS: 229957-02-2