Print…
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0004-10G PC0004-5G
APOSPC0004-10GEA 0 EUR
APOSPC0004-10G APOSPC0004-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅ClF₂O
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095327
Número CAS: 252004-50-5