Print…
4-Amino-3,5-diiodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9959-1G OR9959-5G OR9959-10G
APOSOR9959-1GEA 23.2 EUR
APOSOR9959-1G APOSOR9959-5G APOSOR9959-10G
4-Amino-3,5-diiodopyridine
4-Amino-3,5-diiodopyridine
Fórmula: C₅H₄I₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663851
Número CAS: 98136-86-8