Print…
6-Nitrochroman-4-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-chromen-4-one
OR9949-1G OR9949-25G OR9949-5G
APOSOR9949-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9949-1G APOSOR9949-25G APOSOR9949-5G
6-Nitrochroman-4-one 98%
6-Nitrochroman-4-one
Fórmula: C₉H₇NO₄
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038185
Número CAS: 68043-53-8