Print…
3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimethylpicolinyl alcohol, (3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methanol
OR9947-25G OR9947-5G OR9947-100G
APOSOR9947-25GEA 82.8 EUR
APOSOR9947-25G APOSOR9947-5G APOSOR9947-100G
3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
Fórmula: C₈H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795941
Número CAS: 72830-08-1