Print…
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9941-1G OR9941-5G OR9941-500MG
APOSOR9941-1GEA 29 EUR
APOSOR9941-1G APOSOR9941-5G APOSOR9941-500MG
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179395
Número CAS: 54197-64-7