Print…
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Benzoyl-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, Phenyl[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methanone
OR9920-10G OR9920-25G
APOSOR9920-10GEA 87.3 EUR
APOSOR9920-10G APOSOR9920-25G
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₉NO₃
Peso Molecular: 261.316 g/mol
Ponto de ebulição: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00667804
Número CAS: 136081-74-8