Print…
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9874-1G OR9874-250MG
APOSOR9874-1GEA 290 EUR
APOSOR9874-1G APOSOR9874-250MG
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179595
Número CAS: 62260-39-3