3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-{3-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]phenyl}acetamide
OR9862-1G
OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA
364
EUR
APOSOR9862-1G
APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Fórmula:
C₁₄H₁₆N₂O Ponto de Fusão: 127…128 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06659620 Número CAS: 900014-85-9 |