Print…
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9796-1G OR9796-250MG
APOSOR9796-1GEA 299 EUR
APOSOR9796-1G APOSOR9796-250MG
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 62…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060524
Número CAS: 864068-87-1