Print…
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9741-1G OR9741-250MG
APOSOR9741-1GEA 279 EUR
APOSOR9741-1G APOSOR9741-250MG
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine 97%
4-(4-Isothiocyanatophenyl)morpholine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂OS
Ponto de ebulição: 48…50 °C (3 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047409
Número CAS: 51317-66-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III