Print…
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Carboxyphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR9731-1G OR9731-250MG
APOSOR9731-1GEA 143 EUR
APOSOR9731-1G APOSOR9731-250MG
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01125264
Número CAS: 92028-57-4