Print…
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazole, tert-Butyl 4-(5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-1-carboxylate
OR9718-1G OR9718-250MG
APOSOR9718-1GEA 343 EUR
APOSOR9718-1G APOSOR9718-250MG
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₂₂N₂O₄S
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659070
Número CAS: 216955-61-2