Print…
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-25GEA 162 EUR
APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₆H₇IN₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060724
Número CAS: 62830-55-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III