Print…
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-bromo-2-(methylthio)benzoate
OR968327-1G OR968327-500MG
APOSOR968327-1GEA 1150 EUR
APOSOR968327-1G APOSOR968327-500MG
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22488927
Número CAS: 1824127-03-8