Print…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9683-1G OR9683-250MG OR9683-5G
APOSOR9683-1GEA 303 EUR
APOSOR9683-1G APOSOR9683-250MG APOSOR9683-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide
Fórmula: C₆H₉N₃S
Ponto de Fusão: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659061
Número CAS: 844891-03-8