Print…
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
OR9682-1G OR9682-5G
APOSOR9682-1GEA 361 EUR
APOSOR9682-1G APOSOR9682-5G
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide
Fórmula: C₁₁H₉BrS
Ponto de Fusão: 83…84,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659060
Número CAS: 81443-46-1