Print…
Acridine-9-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9679-1G OR9679-5G OR9679-25G
APOSOR9679-1GEA 0 EUR
APOSOR9679-1G APOSOR9679-5G APOSOR9679-25G
Acridine-9-carboxylic acid
Acridine-9-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₉NO₂
Ponto de Fusão: 290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009734
Número CAS: 5336-90-3