Print…
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-{[3-(Methylamino)methyl]phenyl}thiophene, N-Methyl-N-(3-thien-3-ylbenzyl)amine
OR9664-1G OR9664-250MG
APOSOR9664-1GEA 364 EUR
APOSOR9664-1G APOSOR9664-250MG
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435893
Número CAS: 884507-27-1